5-(2-Nitrophenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24051-1G OR24051-500MG
APOSOR24051-1GEA 271 EUR
APOSOR24051-1G APOSOR24051-500MG
5-(2-Nitrophenyl)oxazol
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085146
CAS-Nummer: 89808-75-3