4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24052-1G
OR24052-250MG
APOSOR24052-1GEA
55.1
EUR
APOSOR24052-1G
APOSOR24052-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1700 g/mol Schmelzpunkt: 148…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052192 CAS-Nummer: 1008-95-3 |