2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR24075-100G
OR24075-25G
APOSOR24075-100GEA
991
EUR
APOSOR24075-100G
APOSOR24075-25G
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₄H₇N₃S Schmelzpunkt: 198…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003111 CAS-Nummer: 14068-53-2 EINECS: 237-921-4 |