4-Iod-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 37.7 EUR
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iod-m-xylol 98%
4-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 105…108 °C/5mmHg
Dichte: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013706
CAS-Nummer: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4