ω-Brom-4-chloracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlorphenacylbromid, Brommethyl-p-chlorphenylketon, 2-Brom-4'-chloracetophenon, α-Brom-4-chloracetophenon
OR24098-100G
OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA
88.6
EUR
APOSOR24098-100G
APOSOR24098-500G
ω-Brom-4-chloracetophenon 97%
ω-Brom-4-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molecular Weight: 233,49 g/mol Schmelzpunkt: 93…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000625 CAS-Nummer: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,II |