syn-2-Pyridincarbaldehydoxim
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: syn-2-Pyridinealdoxime
OR24107-100G OR24107-25G OR24107-5G
APOSOR24107-100GEA 125 EUR
APOSOR24107-100G APOSOR24107-25G APOSOR24107-5G
syn-2-Pyridincarbaldehydoxim
syn-2-Pyridincarbaldehydoxim
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167166
CAS-Nummer: 1193-96-0