2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydrazinyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, 2-Hydrazino-2-imidazoline Hydrobromide, 2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole Hydrobromide
OR24108-1G
OR24108-50MG
OR24108-250MG
OR24108-500MG
APOSOR24108-1GEA
74.1
EUR
APOSOR24108-1G
APOSOR24108-50MG
APOSOR24108-250MG
APOSOR24108-500MG
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Formel:
C₃H₉BrN₄ Molecular Weight: 181.04 g/mol Schmelzpunkt: 181…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012694 CAS-Nummer: 55959-84-7 EINECS: 259-921-3 |