2,4-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethylbenzoesäurechlorid
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
2,4-Dimethylbenzoylchlorid
2,4-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798005
CAS-Nummer: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II