2,5-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 36.4 EUR
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
2,5-Dichlorbenzoesäure
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 300…302 °C
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002416
CAS-Nummer: 50-79-3
EINECS: 200-065-7