Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 386 EUR
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formel: C₉H₁₁ClO₅S
Molecular Weight: 266,7 g/mol
Siedepunkt: 110…114 °C/0,05mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01934807
CAS-Nummer: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III