Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 40.6 EUR
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Formel: C₅H₅NO₃S
Schmelzpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
UN: 3261
ADR: 8,II