3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24149-10G OR24149-1G OR24149-5G
APOSOR24149-10GEA 169 EUR
APOSOR24149-10G APOSOR24149-1G APOSOR24149-5G
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Formel: C₉H₁₁N₃
Molecular Weight: 161,21 g/mol
Siedepunkt: 241 °C/50mmHg
Dichte: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047455
CAS-Nummer: 33611-48-2
EINECS: 251-596-6