3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G
OR24194-25G
OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA
34.8
EUR
APOSOR24194-1G
APOSOR24194-25G
APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formel:
C₁₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 252,27 g/mol Schmelzpunkt: 123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022990 CAS-Nummer: 644-34-8 |