3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole

OR24245-25G OR24245-5G OR24245-100G
APOSOR24245-25GEA 55.1 EUR
APOSOR24245-25G APOSOR24245-5G APOSOR24245-100G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/1mmHg
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466340
CAS-Nummer: 1904-31-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR