Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24285-1G
OR24285-5G
APOSOR24285-1GEA
0
EUR
APOSOR24285-1G
APOSOR24285-5G
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt
Formel:
C₃H₃KN₂S₂ Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799296 CAS-Nummer: 10191-61-4 |