1,8-Octandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Octamethylenglycol, 1,8-Dihydroxyoctan
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 65.4 EUR
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octandiol 98%
1,8-Octandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002989
CAS-Nummer: 629-41-4