Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 43.5 EUR
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₈H₇NO₂S₂
Molecular Weight: 213.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052073
CAS-Nummer: 81321-15-5