1-Amino-2-ethylbutan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Ethylbutylamin
OR2434-1G
OR2434-5G
APOSOR2434-1GEA
27.7
EUR
APOSOR2434-1G
APOSOR2434-5G
1-Amino-2-ethylbutan 95%
1-Amino-2-ethylbutane
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101,19 g/mol Siedepunkt: 125 °C Dichte: 0,776 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040755 CAS-Nummer: 617-79-8 EINECS: 210-530-6 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |