Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
OR24349-1G
APOSOR24349-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24349-1G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₈ClNO₂S
Molecular Weight: 193.65 g/mol
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068149
CAS-Nummer: 39978-14-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable