Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 197 EUR
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130102
CAS-Nummer: 69363-85-5