Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
OR24367-1G
OR24367-5G
APOSOR24367-1GEA
161
EUR
APOSOR24367-1G
APOSOR24367-5G
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Formel:
C₈H₉NO₄S Schmelzpunkt: 60…61 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00205188 CAS-Nummer: 62947-31-3 |