Cyanomethyl ethanethioate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: S-(Cyanomethyl) thioacetate
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 328 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Formel: C₄H₅NOS
Molecular Weight: 115,15 g/mol
Siedepunkt: 226…227 °C
Dichte: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173920
CAS-Nummer: 59463-56-8