Phenylboronsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 55.3 EUR
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Phenylboronsäure 99%
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Molecular Weight: 121,93 g/mol
Schmelzpunkt: 216…219 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9