Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate

OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 190 EUR
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molecular Weight: 171,2 g/mol
Siedepunkt: 180…185 °C/0,7mmHg
Schmelzpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219095
CAS-Nummer: 67751-14-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR