2-Nitro-1-naphthol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitronaphthol, 1-Hydroxy-2-nitronaphthalin
OR24530-1G OR24530-5G
APOSOR24530-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24530-1G APOSOR24530-5G
2-Nitro-1-naphthol 98%
2-Nitro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,17 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003956
CAS-Nummer: 607-24-9