N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
OR24575-1G OR24575-5G OR24575-10G
APOSOR24575-1GEA 23.2 EUR
APOSOR24575-1G APOSOR24575-5G APOSOR24575-10G
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 125,60 g/mol
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012598
CAS-Nummer: 57497-39-9
EINECS: 260-771-6