1-Phenylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24638-10G
OR24638-5G
OR24638-1G
APOSOR24638-10GEA
134
EUR
APOSOR24638-10G
APOSOR24638-5G
APOSOR24638-1G
1-Phenylimidazol 98%
1-Phenylimidazol
Formel:
C₉H₈N₂ Siedepunkt: 142 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041204 CAS-Nummer: 7164-98-9 |