5-Hydroxy-1-tetralon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
OR24677-25G OR24677-1G OR24677-5G
APOSOR24677-25GEA 148 EUR
APOSOR24677-25G APOSOR24677-1G APOSOR24677-5G
5-Hydroxy-1-tetralon 98%
5-Hydroxy-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Schmelzpunkt: 206…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001693
CAS-Nummer: 28315-93-7