Azetidin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Azetidinone
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 125 EUR
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 106 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013328
CAS-Nummer: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8 II