N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR24839-250MG OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR24839-250MG APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Formel: C₉H₁₂ClN
Molecular Weight: 169.66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01005550
CAS-Nummer: 42074-16-8
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR