4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR2487-1G OR2487-250MG OR2487-5G
APOSOR2487-1GEA 87 EUR
APOSOR2487-1G APOSOR2487-250MG APOSOR2487-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formel: C₄H₂BrN₃
Molecular Weight: 171.98 g/mol
Schmelzpunkt: 154…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00105683
CAS-Nummer: 288246-16-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III