Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dihydroxybenzoesäuremethylester
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 30.6 EUR
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Schmelzpunkt: 164…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002289
CAS-Nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2