α-Brom-p-tolylsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Brommethyl)benzoesäure, α-Brom-p-toluylsäure

OR24888-100G OR24888-25G
APOSOR24888-100GEA 132 EUR
APOSOR24888-100G APOSOR24888-25G
α-Brom-p-tolylsäure 98%
α-Brom-p-tolylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Schmelzpunkt: 224…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002567
CAS-Nummer: 6232-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR