2-Brom-9-fluorenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2491-100GEA 154 EUR
APOSOR2491-100G APOSOR2491-1G APOSOR2491-500G
2-Brom-9-fluorenon
2-Brom-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₇BrO
Molecular Weight: 259,1 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010789
CAS-Nummer: 3096-56-8