1-Methylisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24943-25G OR24943-5G OR24943-1G OR24943-250MG OR24943-10G
APOSOR24943-25GEA 522 EUR
APOSOR24943-25G APOSOR24943-5G APOSOR24943-1G APOSOR24943-250MG APOSOR24943-10G
1-Methylisochinolin
1-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 126…128 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 44540 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006902
CAS-Nummer: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6