1,3-Cyclopentandion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 23.2 EUR
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentandion
1,3-Cyclopentandion
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.1 g/mol
Schmelzpunkt: 148…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001405
CAS-Nummer: 3859-41-4