2-(4-Chlorphenyl)ethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chlorphenyl)ethylalkohol, 4-Chlorphenethylalkohol
OR24970-100G
OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA
33.5
EUR
APOSOR24970-100G
APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorphenyl)ethanol 99%
2-(4-Chlorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol Siedepunkt: 110 °C/0,5mmHg Dichte: 1,157 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002899 CAS-Nummer: 1875-88-3 EINECS: 217-506-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...