ω-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlor-3-nitrophenacylbromid, 2-Brom-4'-chlor-3'-nitroacetophenon, α-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 328 EUR
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon, technische Qualität
ω-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₅BrClNO₃
Molecular Weight: 278.49
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 22019-49-4
UN: 3261
ADR: 8 III