1,3-Dimethyl-1H-pyrazol 96+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3-Dimethylpyrazole

OR2502-100G
APOSOR2502-100GEA 95.7 EUR
APOSOR2502-100G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,1304 g/mol
Siedepunkt: 135…139 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036665
CAS-Nummer: 694-48-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR