1,5-Dimethyl-1H-pyrazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2504-25G
APOSOR2504-25GEA 59.6 EUR
APOSOR2504-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol 96%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646129
CAS-Nummer: 694-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III