2-Methyl-4-nitroindole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2507-100MG
OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR2507-100MG
APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028445 CAS-Nummer: 3484-10-4 |