3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
OR25077-10G OR25077-1G OR25077-25G
APOSOR25077-10GEA 0 EUR
APOSOR25077-10G APOSOR25077-1G APOSOR25077-25G
3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
Formel: C₄H₇Br₂N₃
Molecular Weight: 256,94 g/mol
Schmelzpunkt: 178…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053023
CAS-Nummer: 167683-86-5