4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25079-1G OR25079-250MG
APOSOR25079-1GEA 510 EUR
APOSOR25079-1G APOSOR25079-250MG
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₈N₄O₂
Molecular Weight: 192,18 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067873
CAS-Nummer: 175137-58-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III