4-Nitroimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1H-imidazol
OR25125-100G OR25125-25G OR25125-500G
APOSOR25125-100GEA 29 EUR
APOSOR25125-100G APOSOR25125-25G APOSOR25125-500G
4-Nitroimidazol
4-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.08 g/mol
Schmelzpunkt: 303 °C (Zers.)
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005196
CAS-Nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7