Methyl p-tolyl sulphoxide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
OR25242-1G
OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA
43.5
EUR
APOSOR25242-1G
APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formel:
C₈H₁₀OS Molecular Weight: 154,227 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 44…46 °C Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075175 CAS-Nummer: 934-72-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...