Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25278-10G
OR25278-1G
OR25278-5G
APOSOR25278-10GEA
260
EUR
APOSOR25278-10G
APOSOR25278-1G
APOSOR25278-5G
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₀O₃S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085061 CAS-Nummer: 172516-33-5 |