2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
OR2532-1G
OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA
46.4
EUR
APOSOR2532-1G
APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazol
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formel:
C₈H₇N₃S Molecular Weight: 177.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00490009 CAS-Nummer: 30235-28-0 |