Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2540-1G OR2540-250MG OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA 140 EUR
APOSOR2540-1G APOSOR2540-250MG APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 247.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02253803
CAS-Nummer: 5775-89-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable