2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Dimethylchroman-6-carbaldehyde
OR25425-1G
OR25425-250MG
OR25425-500MG
OR25425-5G
APOSOR25425-1GEA
249
EUR
APOSOR25425-1G
APOSOR25425-250MG
APOSOR25425-500MG
APOSOR25425-5G
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190,24 g/mol Siedepunkt: 110…114 °C/2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052286 CAS-Nummer: 61370-75-0 |