5-Chlor-1-methyl-4-nitro-1H-imidazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25467-100G
OR25467-25G
OR25467-500G
APOSOR25467-100GEA
65.4
EUR
APOSOR25467-100G
APOSOR25467-25G
APOSOR25467-500G
5-Chlor-1-methyl-4-nitro-1H-imidazol
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Formel:
C₄H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 161.55 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233664 CAS-Nummer: 4897-25-0 EINECS: 225-521-2 |